Learn More
Aqualytic™ TC 445 S Inkubator
Artikelnummer. 15237928
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
445 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15237928
Marke: Aqualytic™ 2438240
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 2 °C bis 40 °C
  • Temperaturbereich von 2 bis 40 °C
    • Stufenlos verstellbar in Schritten von 0.1 °C
  • Geringer Energieverbrauch
  • Beleuchtete LED-Anzeige der eingestellten/aktuellen Temperatur
  • Ideal für BSB-Bestimmungen bei 20 °C.
  • Steckdose im Inkubator
  • Standardtür oder Glastür
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Kapazität (metrisch) 445 l
Abmessungen (T x B) Einschub 560 x 600 mm
Temperaturbereich (metrisch) 2 °C bis 40 °C
Typ Gekühlter Inkubator
Display LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Enthält 4 Metallgestelle, 1 Bodengitter, 9 Buchsen, Standardtür
Modell TC 445 S
Abmessungen (T x B x H) innen 560 x 600 x 1452 mm
Breite (metrisch) 750 mm
Innenbreite (metrisch) 600 mm
Innenhöhe (metrisch) 1452 mm
Innentiefe (metrisch) 560 mm
Gewicht (metrisch) 78.5 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 16 A
Spannung 220/240 V
Stromstärke 16 A
Frequenz 50 Hz