Learn More
TBS, Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10X Lösung, pH-Wert 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-30476
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10648973
Marke: Fisher BioReagents BP2471100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
TBS, Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10 x Lösung, pH-Wert 7,4, Molekularbiologie
Waschpuffer für alkalische Phosphatase oder Peroxidase-Konjugate in Western Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-gepufferte Salzlösung
Namenshinweis 10x-Lösung
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 ml
DNase DNase-frei
Hinweise zur Reinheitsqualität Frei von DNase, RNase und Protease
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease-frei
Synonym TBS
Güte Molekularbiologie
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Die 10x-Lösung enthält 1.37 M Natriumchlorid, 0.027 M Kaliumchlorid und 0.25 M Tris/Tris-HCl.