Learn More
TBS, Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10X Lösung, pH-Wert 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP2471-100
20.43 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
TBS, Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10 x Lösung, pH-Wert 7,4, Molekularbiologie
Waschpuffer für alkalische Phosphatase oder Peroxidase-Konjugate in Western BlotsSpezifikation
Tris-gepufferte Salzlösung | |
7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5 | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
Poly-Flasche | |
TBS | |
Die 10x-Lösung enthält 1.37 M Natriumchlorid, 0.027 M Kaliumchlorid und 0.25 M Tris/Tris-HCl. |
10x-Lösung | |
100 °C | |
7.5 | |
100 ml | |
Frei von DNase, RNase und Protease | |
Protease-frei | |
Molekularbiologie |