Learn More
Epredia™ TBD-1™ Entkalker
Mit diesem schnell wirkenden Entkalker auf Salzsäurebasis bearbeiten Sie Knochenmarkbiopsien in nur 15 bis 30 Minuten.
Marke: Epredia™ 6764001
92.81 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bereiten Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ TBD-1™ Entkalker, einem rasch wirkenden Entkalker auf Salzsäurebasis, Knochenmarkproben in nur 15 bis 30 Minuten auf.
- Dünne Stücke mit einer hohen Knochendichte in 3 bis 12 Stunden verarbeiten
- Ermöglicht die Anwendung von Routine-Endpunkttests, z. B. Kalziumoxalat
- Schützt Zellen vor Säuren mit zusätzlichen Inhaltsstoffen
Spezifikation
Entkalker | |
2 Packungen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, polyvinyl pyrrolidone, fluorad