Learn More
Buerkle™ Tauchbombe Target, 500 ml, Ø 75 mm, Schlauch 5 m .
Product Code. 10799653 Shop All Bürkle Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
500 mL
Product Code. 10799653
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53656000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mit dem Target Tauchzylinder können präzise Flüssigproben entnommen werden
Der Target Tauchzylinder wird für die präzise Probenahme von Flüssigkeiten eingesetzt.
  • Gewicht 2 5 kg
  • Enthält Entlüftungsabsenkkabel (5 m), Ventil und Kabelrolle
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht eine einfache Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 500 mL
Außendurchmesser (metrisch) 75 mm
Höhe (metrisch) 210 mm