Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR-Mastermix, CG
Entwickelt und alle Chargen werden einem Funktionstest unterzogen, um die Reproduzierbarkeit einheitlicher CT-Werte von Charge zu Charge sowie einen dynamischen Bereich über eine Vielzahl von Assays hinweg sicherzustellen.
Marke: Applied Biosystems™ A16247
2634.24 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
- Effiziente und lineare Erkennung von bis zu 8 Logs mit Genexpression- oder miRNA-Assays
- Ermöglicht die zuverlässige Erkennung von niedrig kopierten Templates mit reproduzierbaren CT-Ergebnissen
- Robustes Multiplexing-Leistungsverhalten mit exogenen oder endogenen Targets
- Hergestellt mit strengen Produktions- und Prozesskontrollen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Zur Verwendung im Labor
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). | |
QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 | |
ROX (vorgemischt) | |
Real Time PCR (qPCR), Genexpression, miRNA-Analyse |
Primer-Sonde | |
2500 Reaktionen | |
5 x 5 ml | |
DNA, cDNA |
Für die Verwendung im Labor.