Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR-Mastermix, CG
Entwickelt und alle Chargen werden einem Funktionstest unterzogen, um die Reproduzierbarkeit einheitlicher CT-Werte von Charge zu Charge sowie einen dynamischen Bereich über eine Vielzahl von Assays hinweg sicherzustellen.
736.00 € - 6380.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Form | Flüssig |
Format | Flasche |
PCR-Methode | qPCR |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16258100
![]() |
Applied Biosystems™
A16245 |
2 x 5 ml |
1374.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16278100
![]() |
Applied Biosystems™
A16248 |
10 x 5 ml |
6380.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15810843
|
Applied Biosystems™
A15297 |
1 x 5 ml |
736.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Effiziente und lineare Erkennung von bis zu 8 Logs mit Genexpression- oder miRNA-Assays
- Ermöglicht die zuverlässige Erkennung von niedrig kopierten Templates mit reproduzierbaren CT-Ergebnissen
- Robustes Multiplexing-Leistungsverhalten mit exogenen oder endogenen Targets
- Hergestellt mit strengen Produktions- und Prozesskontrollen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Zur Verwendung im Labor
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). | |
Flüssig | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
ROX (vorgemischt) | |
qPCR Master Mix | |
2X | |
cDNA, DNA |
Primer-Sonde | |
Flasche | |
Fast DNA Polymerase | |
QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx | |
TaqPath™ | |
Genexpression, Virusnachweis | |
Integrierter Heißstart |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR-Mastermix, CG