Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix is a benchtop-stable, single-tube master mix optimized for rapid, sensitive, and reproducible detection of viral and bacterial pathogens even in the presence of PCR inhibitors.
273.00 € - 4950.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at –15 to –25°C.
Store at room temperature (24°C) for 1 week after first use and 4°C for 1 month after first use.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
Format Single-Tube
GC-Rich PCR Performance Mittel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
30054512
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A58666
0.5 mL
273.00 €
0.50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30054686
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A58667
5 mL
2680.00 €
5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30054648
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A58668
10 mL
4950.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at –15 to –25°C.
Store at room temperature (24°C) for 1 week after first use and 4°C for 1 month after first use.
Flüssig
Mittel
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Hot Start
ROX™
Trockeneis
4X
Primer-Sonde
Single-Tube
1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR
Schnell oder standardmäßig
TaqPath™
Pathogennachweis, Virus Detection, Real-Time PCR (qPCR), Genexpression
Antibody-based
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Two years from date of manufacture, with guaranteed minimum shelf life of ≥1 year upon receipt
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Zur Verwendung im Labor
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix