Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step RT-qPCR-Mastermix, CG
TaqPath™ Ein-Schritt Echtzeit-qPCR Master Mix, CG, wurde für robuste und reproduzierbare für Pathogennachweise und Genexpressions-Arbeitsabläufe in einem Schritt entwickelt.
1956.00 € - 3755.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Form | Flüssig |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Polymerase | Fast DNA Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15410704
|
Applied Biosystems™
A15299 |
5 x 1 ml |
1956.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15420704
|
Applied Biosystems™
A15300 |
1 × 10 ml |
3755.00 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit für die Erkennung von Zielobjekten mit geringer Kopie mit reproduzierbaren CT-Ergebnissen
- 6 Protokolle des dynamischen Bereichs mit RNA-, DNA- und Multiplex-Anwendungen
- Toleranz von Inhibitoren, die häufig in klinischen Proben vorkommen
- Zur Verwendung im Labor
Spezifikation
Primer-Sonde | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
ROX (vorgemischt) | |
M-MLV | |
4X | |
RNA, cDNA, DNA |
Flüssig | |
Fast DNA Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, 7500 Fast Dx System, QuantStudio™ Dx | |
TaqPath™ | |
Genexpression, Virusnachweis | |
Integrierter Heißstart |
Für Laboranwendungen.