Learn More
TaqMan™ Roundup Ready Soja-Quantifizierungskit
TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit
Marke:  ABI Applied Biosystems 4466335
1539.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13502550
  • 1435.00 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit ist ein Kit für Lebensmittelsicherheitstests, mit dem der Anteil von Roundup Ready Soja in der Gesamtmenge an Soja in einer DNA-Probe bestimmt wird. Dieses Echtzeit-PCR-Kit enthält alle Reagenzien (mit Ausnahme der DNA-Matrize), die zur Quantifizierung von Roundup Ready Soja erforderlich sind. Die Vorteile des TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit gegenüber anderen handelsüblichen Produkten:
  • Effizienz — Detektion kleiner DNA-Fragmente mithilfe von TaqMan™ MGB-Sonden
  • Empfindlichkeit—Quantifizierungsgrenze für 20 DNA-Kopien und Nachweisgrenze für 3 DNA-Kopien
  • Flexibilität — angepasst an verarbeitete DNA
    Das TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit besteht aus plasmidhaltigen Targets für das endogene Soja-Gen, bekannt als Lektin, und für das transgene Ereignis (GTS-40-3-2), das in Roundup Ready Soja vorhanden ist. Dieses Soja macht etwa 80 % des weltweit angebauten Sojas aus und gilt als das am weitesten verbreitete transgene Ereignis.
    Das TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit ist für den Einsatz in allen Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräten optimiert.
    Die Entwicklung und Herstellung dieses Kits erfolgt durch eine Partnerschaft mit IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), das auf eine lange Geschichte der GVO-Forschung und -Entwicklung zurückblicken kann.
    Weitere zugehörige Produkte sind:
    GVO-Extraktionskit
    TaqMan™ GVO-Screening-Kit
    TaqMan™ GVO-Maisquantifizierungs-Kit
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Roundup Ready™ Soja-Mastermix (grüne Scheibe), Soja-Mastermix (violette Scheibe), allgemeiner Mastermix (weiße Scheibe), Roundup Ready™ Soja-Standard (Grüne Verschlusskappe). –20/4 °C
    Primer-Sonde
    2 x 48 rxn(s)
    Nahrungsmittel und Getränke
    Lebensmitteln
    TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit, 2 x 48 Reaktionen, Nahrungsmittel-Probentyp, Lectin, GTS-40-3-2-Zielgen, Primer-Sonden-Detektionsmethoe, für Tests zur Lebensmittelsicherheit
    TaqMan™ Roundup Ready Soja-Quantifizierungskit
    Lektin, GTS-40-3-2
    96 Reaktionen
    2 x 48 rxn(s)