Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Detection Reagents Kit
TaqMan™ Reagenzkit für RNase P-Detektion
Marke: Applied Biosystems™ 4316831
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Detection Reagents Kit bietet die benötigten Komponenten zur Erkennung und Quantifizierung von genomischen Kopien des humanen RNase P-Gens unter Verwendung des 5' Nuklease-Assays. Das humane RNase P-Gen ist ein single-copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms kodiert. Dieser 5' Nuklease-Assay nutzt TaqMan™ Universal PCR Master Mix oder TaqMan™ PCR Core Reagents für die Polymerasekettenreaktion (PCR), unter Verwendung der mitgelieferten humanen genomischen DNA als Template.Umfassende Leitlinien im Lieferumfang enthalten
Applied Biosystems™ hat umfassende Richtlinien für den Erfolg bei der Verwendung von Applied Biosystems™ real-time PCR-Reagenzien und -instrumenten entwickelt. Diese Richtlinien sind einfach und leicht zu befolgen. Viele traditionelle Variablen, wie z. B. die Magnesiumchlorid-Konzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
Integrierte Normierung
Alle Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR Reagenzienkits enthalten eine passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Schwankungen in der Fluoreszenz. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
Hinweis: Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Passive interne Referenzstandards | |
Humane genomische DNA | |
Niedrig | |
Standard | |
FAM | |
Real-Time PCR-Reagenzien | |
Human | |
RNase P |
Kontroll-Primer-Sondenset(s) & Template(s) | |
Tube | |
qPCR | |
TAMRA™ Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Trockeneis | |
100 Reaktionen | |
100 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.