Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-to-CT1-Step-Kit
Liefert eine einheitliche RNA-Zielquantifizierung für eine Vielzahl von Assays und wurde für die umfassende Applied Biosystems™ TaqMan™ Bibliothek für Genexpressionsassays validiert.
Marke:  TaqMan™, RNA-to-CT™ 4392653
168.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10158014
  • 306.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step-Kit empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen, darunter allgemeine Studien zur Genexpression, bei der Biomarker-Suche und bei der Validierung von Mikroarrays.
  • Zuverlässige Leistung und genaue Ergebnisse für einen weiten dynamischen Bereich
  • Hohe Empfindlichkeit ermöglicht Detektion auch bei niedriger Kopienzahl und eine präzise Quantifizierung
  • Validiert mit TaqMan™ Genexpression-Assays für eine einfache Experimentanordnung
  • Konsistente Leistung bei einer Vielzahl von Zielstrukturen, darunter AT-reiche, GC-reiche und lange Sequenzen
  • Weniger Arbeitsaufwand und geringeres Fehlerrisiko durch weniger Pipettierschritte
Hohe Effizienz bei verschiedensten Eingangskonzentrationen
  • Maximale Flexibilität bei der Eingabemenge von RNA-Vorlagen erfordert eine optimale Echtzeit-PCR-Effizienz über einen breiten Bereich von Vorlagenmengen hinweg
  • Das Ergebnis ist mit dem des TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step-Kits vergleichbar und stellt eine signifikante Verbesserung des dynamischen Bereichs und der Empfindlichkeit gegenüber den TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-Reagenzien dar.
Hohe Empfindlichkeit bei niedriger Zielkonzentration
  • Die Empfindlichkeit des TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step-Kits wurde mit einer synthetischen RNA-Vorlage validiert, deren Kopienanzahl genau bekannt ist
  • Da signifikante Probenahmefehler bei der Messung geringer Zielsequenzmengen auftreten, ist für eine korrekte Auswertung eine mehrfach wiederholte statistische Analyse erforderlich
  • Die statistische Analyse verweist auf ein hohes Konfidenzniveau bei der Probenquantifizierung, basierend auf einem T-Test und konsistent bei weniger als 10 Kopien der Zielsequenz.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für 40 Reaktionen bei 50 µl Reaktionsvolumen. Im Lieferumfang enthalten:
• 1 x 1 ml-Röhrchen mit 2x Mastergemisch, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase UP, dNTPs (einschließlich dUTP), Passivreferenz 1 und optimierten Pufferkomponenten. Bei –15 bis –25 °C lagern.
• 1 x 50 µl Röhrchen mit 40-fach-RT-Enzymmix, die ArrayScript™ UP Reverse Transkriptase, RNase Inhibitor enthalten. Bei -15 ° bis -30 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt).
1-Schritt-RT-qPCR
Standard
ROX (vorgemischt)
One-Step RT-PCR-Kit
40 reactions
Nasseis
Genexpression
RNA
Primer-Sonde
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus
RNA-to-CT™, TaqMan™
Ur (Ultrarein)
ArrayScript™ UP
40 Reaktionen
40 Reaktionen