Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-to-CT™ 1-Step-Kit
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2000 Reaktionen
200 Reaktionen
40 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
200 Reaktionen
Beschreibung
Das TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step-Kit empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen, darunter allgemeine Studien zur Genexpression, bei der Biomarker-Suche und bei der Validierung von Mikroarrays.
- Zuverlässige Leistung und genaue Ergebnisse für einen weiten dynamischen Bereich
- Hohe Empfindlichkeit ermöglicht Detektion auch bei niedriger Kopienzahl und eine präzise Quantifizierung
- Validiert mit TaqMan™ Genexpression-Assays für eine einfache Experimentanordnung
- Konsistente Leistung bei einer Vielzahl von Zielstrukturen, darunter AT-reiche, GC-reiche und lange Sequenzen
- Weniger Arbeitsaufwand und geringeres Fehlerrisiko durch weniger Pipettierschritte
Hohe Effizienz bei verschiedensten Eingangskonzentrationen
- Maximale Flexibilität bei der Eingabemenge von RNA-Vorlagen erfordert eine optimale Echtzeit-PCR-Effizienz über einen breiten Bereich von Vorlagenmengen hinweg
- Das Ergebnis ist mit dem des TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step-Kits vergleichbar und stellt eine signifikante Verbesserung des dynamischen Bereichs und der Empfindlichkeit gegenüber den TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-Reagenzien dar.
Hohe Empfindlichkeit bei niedriger Zielkonzentration
- Die Empfindlichkeit des TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step-Kits wurde mit einer synthetischen RNA-Vorlage validiert, deren Kopienanzahl genau bekannt ist
- Da signifikante Probenahmefehler bei der Messung geringer Zielsequenzmengen auftreten, ist für eine korrekte Auswertung eine mehrfach wiederholte statistische Analyse erforderlich
- Die statistische Analyse verweist auf ein hohes Konfidenzniveau bei der Probenquantifizierung, basierend auf einem T-Test und konsistent bei weniger als 10 Kopien der Zielsequenz.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für 2000 Reaktionen bei 50 µl Reaktionsvolumen. Im Lieferumfang enthalten: • 10 x 5 ml-Röhrchen mit 2x Mastergemisch, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase UP, dNTPs (einschließlich dUTP), Passivreferenz 1 und optimierten Pufferkomponenten. Bei –15 bis –25 °C lagern. • 10 x 250 µl-Röhrchen mit 40x-RT-Enzymgemisch, das ArrayScript™ UP reverse Transkriptase und RNase-Inhibitor enthält. Bei -15 ° bis -30 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt). |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus |
| Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
| Produktlinie | RNA-to-CT, TaqMan |
| Produkttyp | One-Step RT-PCR-Kit |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Ur (Ultrarein) |
| Show More |