Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ribosomal RNA Control Reagents
TaqMan™ Kontrollreagenzien für ribosomale RNA
Marke: Applied Biosystems™ 4308329
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ribosomale RNA Kontroll-Reagenzien sind für den Nachweis des 18S ribosomale RNA (rRNA)-Gens konzipiert. Die TaqMan™ Sonden- und Primer-Sequenzen wurden gemäß den Rapid Assay Entwicklungsleitlinien entwickelt. Die TaqMan™ Sonden- und Primer-Sequenzen werden unter einer vielfältigen Gruppe von Eukaryoten wie Mensch, Ratte, Maus, Xenopus, Saccharomyces, Giardia und Arabidopsis konserviert. Ribosomale RNA-Konzentrationen bieten eine endogene Kontrolle für PCR-Quantifizierung.Umfassende Leitlinien im Lieferumfang enthalten
Applied Biosystems™ hat umfassende Richtlinien für den Erfolg bei der Verwendung von Applied Biosystems™ real-time PCR-Reagenzien und -instrumenten entwickelt. Diese Richtlinien sind einfach und leicht zu befolgen. Viele traditionelle Variablen, wie z. B. die Magnesiumchlorid-Konzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
Integrierte Normierung
Alle Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR Reagenzienkits enthalten eine passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Schwankungen in der Fluoreszenz. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
Hinweise zur Verwendung
Die TaqMan™ Ribosomale RNA Kontroll-Reagenzien können mit TaqMan™ Universal PCR Master Mix oder TaqMan™ PCR Core Reagenzien für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet werden.
Die TaqMan™ Ribosomale RNA Kontroll-Reagenzien können mit den TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix Reagenzien, TaqMan™ EZ RT-PCR Core Reagenzien oder den TaqMan™ Gold RT-PCR Reagenzien für eine einstufige Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion(RT-PCR) verwendet werden.
Hinweise für den Käufer
Lizenz-Ausschlussklausel: Die TaqMan™ Ribosomale RNA Kontroll-Reagenzien sind für die Verwendung in der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) optimiert, und durch Patente von Roche Molecular Systems, Inc. Und F. Hoffmann-La Roche Ltd. abgedeckt. Durch den Kauf dieser Produkte wird dem Käufer weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Lizenz zur Verwendung des PCR-Prozesses erteilt. Eine Lizenz zur Verwendung des PCR-Prozesses für bestimmte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ist beim Kauf bestimmter Applied Biosystems™ Reagenzien in Verbindung mit einem autorisierten Thermocycler inkludiert oder bei Applied Biosystems™ erhältlich. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen für die Durchführung des PCR-Prozesses erhalten Sie bei Applied Biosystems™, Lincoln Center Dr. 850, Foster City, Kalifornien 94404 oder Roche Molecular System, Inc., Atlantic Avenue 1145, Alameda, Kalifornien 94501.
TaqMan™ Sonden sind durch US-Patente 5,723 und 591 und ausländische Gegenstücke und angemeldete Patente geschützt, die im Besitz von Applied Biosystems™ sind. Sie können durch US-Patente 5,801,155 und 6,084,102 und ausländische Gegenstücke abgedeckt werden, die für Applied Biosystems™ lizenziert sind.
Hinweis: Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Kontroll-Primer-Sondenset(s) & Template(s) | |
Tube | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Gehäuse 18S | |
VIC | |
Real-Time PCR-Reagenzien | |
S. cerevisiae, Human, Rat, Xenopus, Giardia, Maus, Arabidopsis | |
18S rRNA |
Humane Kontroll-RNA | |
Niedrig | |
Standard | |
TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') | |
TaqMan™ | |
Trockeneis | |
1000 Reaktionen | |
1000 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.