Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Expression Assay Kit (hCSTB)
TaqMan™ Assay-Kit für die Proteinexpression (hCSTB)
Marke: Applied Biosystems™ 4405465
221.85 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Proteinexpression-Assays ermöglichen die schnelle und einfache Identifizierung und relative Proteinquantifizierung von Pluripotenz-Proteinmarkern aus begrenzten Mengen kultivierter hESCs. Das TaqMan™ Protein Expression Assay Kit (Human CSTB) enthält die Assay-Sonden und einen Verdünnungspuffer für die Markierung des humanen Cystatin-B-Proteins (hCSTB) in Zelllysaten, die mit dem Protein Expression Sample Preparation Kit hergestellt wurden. Die Assay-Sonden bestehen aus zwei Oligonukleotiden, die mit Antikörpern konjugiert sind, die an separate Epitope des hCSTB-Proteins binden. Hauptmerkmale des TaqMan™ Proteinexpression-Assays:Spezifikation
Enthält Assay-Sonde A, Assay-Sonde B und Assay-Sondenverdünnungspuffer Die Assay-Sonden (Assay-Sonde A und Assay-Sonde B) werden mit 20-facher Konzentration geliefert. Der Assay-Sonden-Verdünnungspuffer wird mit 1facher Konzentration geliefert. Bei -15 bis -25 °C lagern. | |
Niedrig | |
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase | |
Proximitäts-Ligations-Assay | |
Nachhaltige Verpackung | |
ROX (vorgemischt) | |
Proteinexpressions-Assay-Kit | |
Nasseis | |
Target-spezifisch | |
100 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Schnell | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Schnellmodus | |
FAM | |
TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
100 Reaktionen | |
Nein | |
Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.