Learn More
TaqMan™ TaqMan™ microRNA Kit zur reversen Transkription
Artikelnummer. 10268364 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Ausreichend für:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10268364
Marke: TaqMan™ 4366597
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Enthält alle erforderlichen Bestandteile für 200 Reaktionen mit optimaler Leistung in TaqMan™ microRNA-Assays.
Hochgradig spezifisches Kit, das nur reife miRNA und keine Vorläufer quantifiziert. Empfindliches Kit für einen sparsamen Einsatz von begrenzten Proben, das nur 1 bis 10 Nanogramm an Gesamt-RNA benötigt. Es ist ein schneller, einfacher und skalierbarer quantitativer RT-PCR-Assay in zwei Schritten, der in weniger als drei Stunden qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert.
Komponenten dieses Kits werden mit dem RT-Primer verwendet, der mit dem TaqMan™ microRNA-Assay geliefert wird, um miRNA in cDNA umzuwandeln.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10X
Inhalt und Lagerung Enthält 10x RT-Puffer, dNTP-Mix mit dTTP (insgesamt 100 mM), RNase-Inhibitor (20 U/μl) und MultiScribe™ RT-Enzym (50 U/μl) für 1.000 Reaktionen. Bei –15 bis –25 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Optimale Reaktionstemperatur 42 °C
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Kit für die reverse MicroRNA-Transkription
Menge 1,000 reactions
Reverse Transkriptase MultiScribe™
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 1000 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse
Wiedergabetreue (vs. Taq) 10 X
Endprodukttyp cDNA
Anzahl Reaktionen 1000 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Probentyp RNA
Größe (Endprodukt) 200 bp oder weniger