Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA-Assay
TaqMan™ MicroRNA-Assay
Marke: Applied Biosystems™ 4440888
1835.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
TaqMan™ MicroRNA Assays quantifizieren miRNAs mit der Spezifität und Empfindlichkeit der TaqMan™ Assay-Chemie. Das einfache, aus zwei Schritten bestehende Protokoll erfordert nur eine reverse Transkription mit einem miRNA-spezifischen Primer, gefolgt von Echtzeit-PCR mit TaqMan™ Sonden.Spezifikation
• 1 Röhrchen mit RT-Primer in Konzentrationen von 5x (Größen XS und S), 20x (Größe M) oder 60x (Größe L) • 1 Röhrchen mit einem 20x (Größen XS, S und M) oder 60x (Größe L) Mix aus vorformulierten Assays (1 Sonde und 2 Primer). Bei –15 bis –25 °C lagern. |
|
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Schnell | |
Nachhaltige Verpackung | |
MicroRNA-Assay | |
2900 Reaktionen |
L (2900 RT/2900 PCR-Reaktionen), Auftragsfertigung | |
Tube | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Raumtemperatur | |
2900 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.