Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA-Assay
TaqMan™ MicroRNA-Assay
Marke: Applied Biosystems™ 4440887
857.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
TaqMan™ MicroRNA Assays quantifizieren miRNAs mit der Spezifität und Empfindlichkeit der TaqMan™ Assay-Chemie. Das einfache, aus zwei Schritten bestehende Protokoll erfordert nur eine reverse Transkription mit einem miRNA-spezifischen Primer, gefolgt von Echtzeit-PCR mit TaqMan™ Sonden.Spezifikation
• 1 Röhrchen mit RT-Primer in Konzentrationen von 5x (Größen XS und S), 20x (Größe M) oder 60x (Größe L) • 1 Röhrchen mit einem 20x (Größen XS, S und M) oder 60x (Größe L) Mix aus vorformulierten Assays (1 Sonde und 2 Primer). Bei –15 bis –25 °C lagern. |
|
Tube | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Raumtemperatur | |
750 Reaktionen |
M (750 RT/750 PCR-Reaktionen), Auftragsfertigung | |
Hoch | |
Schnell | |
Nachhaltige Verpackung | |
qPCR-Reagenzien | |
750 Reaktionen |
Sicherheit und Handhabung
- TaqMan MicroRNA Assay
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Formamide
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.