Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genexpressionsassay, VIC-Primer-begrenzt
GREENER_CHOICE
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays, VIC primer-limited, are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression.
447.00 € - 1208.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Für dieses Produkt ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich
Bestellen Sie Applied Biosystems™ TaqMan™ Genexpressions-Assays über die Suchanfrage zur Genexpression.
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11917021
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4448484
S (360 reactions), made to order
447.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11907021
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4448485
M (750 reactions), made to order
582.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11937021
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4448486
L (2900 reactions), made to order
1208.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Tube
qPCR
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
TaqMan™
Raumtemperatur
Primer-Sonde
Hoch
Schnell
Nachhaltige Verpackung
Genexpressionsassay
60 X
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genexpressionsassay, VIC-Primer-begrenzt