Learn More
TaqMan® TaqMan™ Genexpressionsassay (FAM)
GREENER_CHOICE
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Marke:  TaqMan® 4351368
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11997011
  • 1206.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen XS, S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Tube
qPCR
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
TaqMan™
L (2900 reactions/967 μL), made to order
60X
L (2.900 Reaktionen x 967 μl), nach Bestellung
Primer-Sonde
Hoch
Schnell
Nachhaltige Verpackung
Genexpressionsassay
Raumtemperatur
60 X
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
TaqMan® TaqMan™ Genexpressionsassay (FAM) > L (2900 x 967 μL Reactions), made to order