Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht die präzise Echtzeit-PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren.
Marke: Applied Biosystems™ 4398021
1238.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht präzise real-time PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren. Mit diesem Master Mix können Umwelt-, Lebensmittel- und anderen schwierige Proben analysiert werden.
- Maßgeschneidert für quantitative Echtzeit-PCR-Experimente
- Unübertroffene Empfindlichkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, Zielerkennung bei niedriger Kopienanzahl und Multiplex-PCR
- Umfasst Pathogendetektion sowie virale und bakterielle Ladungs-Quantifizierung
- Empfindliche Detektion für eine zuverlässige Quantifizierung reichlicher und begrenzter genetischer Ziele
- Stabile Mischung für hohe Durchsätze
- Nach Erhalt vor dem ersten Gebrauch bei -15 bis -25 °C vor Licht geschützt lagern.
- Kit bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Optimierte Formulierung für herausragende Leistung
TaqMan Environmental Mastermix 2.0 ist ein praktisches 2X-Gemisch für die Quantifizierung und umfasst:
- AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase UP (Ultra Pure), eine hochreine DNA-Polymerase für eine bessere Detektion bakterieller Ziele. Dieses Hot-Start-Enzym ist bei Raumtemperatur inaktiv, und Reaktionen können im Labor durchgeführt werden. Das Enzym wird beim thermischen Durchlauf aktiviert.
- Passive interne Referenz basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für präzise Datenanalysen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Dieses TaqMan™ Umwelt-Mastergemisch 2.0 ist ein praktisches 2x-Gemisch in einer 10 ml-Flasche mit folgenden Bestandteilen: AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, UP (Ultra Pure, hochgradig rein), und ein passiver interner Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX Farbstoff für präzise Datenanalysen. Nach Erhalt vor dem ersten Gebrauch lichtgeschützt bei -15 bis -25 °C lagern. Kit bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
|
Flasche | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™, Standardmode | |
TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
400 Reaktionen | |
2X | |
400 Reaktionen | |
10 ml |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
qPCR Master Mix | |
400 reactions | |
Genexpression, Genotypisierung, Pathogennachweis, Virusnachweis | |
Integrierter Heißstart | |
Umweltprobe, Nahrungsmittel |