Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Drug Metabolism Genotyping Assay
TaqMan™ Assays zur Genotypisierung von Arzneimittel-metabolisierenden Enzymen
Marke: Applied Biosystems™ 4362691
Beschreibung
TaqMan™ SNP Genotyping Assays make it easy to perform human and mouse SNP genotyping studies with the precision of TaqMan™ reagent-based chemistry. 4.5 million SNP assays are available, including 3.5 million HapMap SNPs, 70,000 cSNPs and 160,000 validated assays.
TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assays vereinfachen die Durchführung von Studien zur Genotypisierung von SNP bei Mensch und Maus, mit der Präzision der auf TaqMan™ Reagenzien basierenden Chemie. 4.5 Millionen SNP-Assays sind verfügbar, darunter 3.5 Millionen HapMap SNPs, 70,000 cSNPs und 160,000 validierte Assays.
Spezifikation
1 Röhrchen mit einer 20-fachen Mischung aus vorformuliertem Assay (2 Sonden und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Reagenz | |
TaqMan™ | |
Raumtemperatur | |
Assays für 220 g Arzneimittelmetabolismus- und Transportergene sind verfügbar |
20X | |
FAM, VIC | |
150 reactions, Inventoried | |
Human | |
Gefroren |
Sicherheit und Handhabung
- TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assay
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Formamide