Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat Phosphodiesterase
Enthält 44 Assays für Phosphodiesterasen und zugehörige Gene und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle
Marke: Applied Biosystems™ 4414082
139.08 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Gensignaturplatten sind 96-Well Platten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert sind
- Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
- Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
- Gleiche TaqMan™ Assay-Qualität in neuem Format
- TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind
- In umfangreichen Tests konnte kein Leistungsunterschied zwischen im herkömmlichen Flüssigformat gelieferten TaqMan™ Assays und in eine TaqMan™ Array-Platte eingetrockneten Assays festgestellt werden
Spezifikation
Array-Platte | |
Ratte | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
1 standard plate | |
Neurobiologie, Signaltransduktion, biomarkerbezogene Pathway(s), Toxikologie & Arzneimittelmetabolismus, Entwicklung |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion | |
FAM | |
Standard | |
Standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.