Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Endogenous Controls Plate, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Platte für die endogene Kontrolle,Maus, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4426699
119.85 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das TaqMan™ Array, 96-Well-Platte für die endogene Kontrolle (Maus) enthält 32 Gene, die in dreifacher Ausführung beschichtet sind und sich als gute Kandidaten für ein solches Experiment erwiesen haben. Die Platte enthält 16 häufig verwendete Haushaltsgene. Das Panel enthält auch 16 Orthologa menschlicher Gene in Mäusen, die in den meisten Proben konstitutiv und in moderater Häufigkeit exprimiert werden.Spezifikation
Array, Platte für die endogene Kontrolle (Maus) | |
Maus | |
Getrocknet | |
Kontroll-Primer-Sondenset(s) | |
FAM | |
1 x 96-well plate |
96-Array-Platte | |
Die 96-Well-Platte mit TaqMan™ Array für die endogene Kontrolle (Maus) enthält TaqMan™ Assays für 32 Gene, die in dreifacher Ausfertigung beschichtet sind. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
Nachhaltige Verpackung | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.