Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Toll Comparative Pathway, Fast 96-well
TaqMan™ Array, komparativer Toll-Signalweg, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418837
139.08 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die 96 Well-Mikrotiterplatte des TaqMan™ Arrays für den humanen Toll-Signalweg, Kernkomponenten, enthält 44 Assays für mit dem Toll-Signalweg assoziierte Gene und 4 Assays für mutmaßliche endogene Kontrollgene. Alle Assays sind doppelt beschichtet.Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Immunologie, biomarkerbezogene(r) Pathway(s), Mikrobiologie, Signaltransduktion |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.