Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human T Cell Receptor and CD3 Complex, Fast 96-well
TaqMan™ Array, T-Zell-Rezeptor und CD3-Komplex, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418831
139.08 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die TaqMan™ 96-Well-Array, Platte für den T-Zell-Rezeptor und CD3 Komplex, Mensch enthält 28 Assays für T-Zell-Rezeptor und CD3 Komplex assoziierte Gene und 4 Assays für Kanditatengene für die endogene Kontrolle. Alle Assays sind dreifach beschichtet.Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Signaltransduktion, Immunologie |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.