Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Inflammation
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Die Gene sind in 4 Klassen eingeteilt: Kanäle (L-Typ Calcium und Ligand Gated); Enzyme und Inhibitoren (Lipasen, Kinasen, Stickstoffmonoxid-Synthase, Phosphodiesterase, Prostaglandin-Metabolismus und Proteasen); Faktoren (Tumor-Nekrose-Faktoren, Kernfaktor Kappa-?, Interleukin, Annexine, Kinnogene); Rezeptoren (GPCR, IL-Rezeptor-Familie, Adhäsionsmoleküle, TNF-Rezeptoren und Kernrezeptoren)
Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit TaqMan Genexpressionsassays für bestimmte biologische Prozesse, Signalwege oder Krankheitszustände vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind. TaqMan Array-Platten enthalten die TaqMan Genexpressionsassays, die getrocknet im 96-Well-Format seit Jahren erhältlich sind. In Tests wurde kein Leistungsunterschied zwischen herkömmlichen TaqMan Assays und in eine TaqMan Array-Platte eingetrocknete Assays festgestellt. Die Platten eignen sich für Projekte wie Microarray- und RNAi-Daten-Validierung sowie Signalwegstudien. Jedes Well enthält genug TaqMan Assay für eine 20 μl-Reaktion. Jede Packung TaqMan Array-Platten enthält eine CD mit Plattenkarte und Details zu jedem TaqMan Assay. Diese Information wird in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, was die korrekte Kennzeichnung der Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung ermöglicht.
- Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
- Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
- Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
- TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
- Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
- TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
- Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900HT schnellen Echtzeit-PCR-Systemen validiert, die standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Zyklusbedingungen und 20 μl-Reaktionen verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Format | 96-Well Platte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Reinigungsverfahren | Standard |
| Menge | 1 standard plate |
| Forschungskategorie | Signaltransduktion, Onkologie, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix & Zelladhäsion, Entzündung |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- TaqMan Array Human Inflammation
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Formamide