Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Immune Response
Artikelnummer. 10596745 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 standard plate
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10596745
Marke: Applied Biosystems™ 4414073
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Immunantwort, Mensch, 96-Well-Platte, die 92 Assays für mit Immunantwort assoziierte Gene und 4 Assays für Gene, die als mögliche endogene Kontrolle dienen, enthält.
Das Assay-Panel dieser Platte zielt auf Gene von Immunsystemfunktionen ab, die in 9 Klassen fallen: Zelloberflächenrezeptoren; Stressreaktion; Oxidoreduktasen; Proteasen; Transkriptionsfaktoren; Signaltransduktion; Zytokine und Zytokin-Rezeptoren; Chemokine und Chemokin-Rezeptoren; Zellzyklus- und Proteinkinasen. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit den am besten geeigneten TaqMan Genexpressionsassays für bestimmte biologische Prozesse, Signalwege oder Krankheitszustände vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die TaqMan Genexpressionsassays, die seit Jahren in einem getrockneten 96-Well-Format erhältlich sind. In Tests wurde kein Leistungsunterschied zwischen TaqMan Assays im Flüssigformat und Assays, die in einer TaqMan Array-Platte getrocknet werden, festgestellt.
Die Platten eignen sich ideal für Projekte wie Microarray- und RNAi-Daten-Validierung sowie für Signalwegstudien. Jedes Well enthält genug TaqMan Assay für eine 20 μl-Reaktion.
Jede Packung TaqMan Array-Platten enthält eine CD mit Plattenkarte und Details zu jedem TaqMan Assay. Diese Information wird in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, was die korrekte Kennzeichnung der Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung ermöglicht.
  • Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
  • Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
  • Praktisch: getrocknete PCR-Primer- und TaqMan Sondensätze werden in einer 96-Well-Platte geliefert. Fügen Sie einfach den Mastermix und Ihre Probe hinzu.
  • TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
  • Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
  • TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
  • Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900 HT Fast Real-Time PCR-Systemen validiert, wobei standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Cycling-Bedingungen und 20 μl-Reaktion verwendet wurden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Format 96-Well Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 standard plate
Forschungskategorie Zellzyklus und Proliferation, Signaltransduktion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Onkologie
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 1x 20 μl Reaktionen