Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Cellular Apoptosis Pathway, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Signalwege für zelluläre Apoptose, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418762
119.85 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das TaqMan™ Array 96 Well-Platte Signalpfad für zelluläre Apoptose (Mensch) enthält 92 Assays für Gene, die mit Signalpfaden für zelluläre Apoptose verbunden sind, sowie 4 Assays für endogene Kontroll-Kandidatengene.Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Neurobiologie, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Signaltransduktion |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.