Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Angiogenesis
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Das Panel von Assays in dieser Platte zielt auf bekannte Angiogenese-Wachstumsfaktoren wie VEGF sowie auf Matrix-basierte Inhibitoren wie Endostatin ab. Darüber hinaus enthält das Panel Marker und Ziele für Angiogenese und Lymphangiogenese. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit den am besten geeigneten TaqMan Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die gleichen TaqMan Genexpressions-Assays, die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind. Umfangreiche Tests haben keinen Leistungsunterschied zwischen TaqMan Assays, die im konventionellen Format geliefert werden, und Assays, die in einer TaqMan Array-Platte getrocknet werden, ergeben.
Jede Packung TaqMan Array-Platten wird mit einer CD geliefert, die die Plattenkarte und Details zu jedem TaqMan Assay enthält. Diese Informationen werden in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, um eine korrekte Kennzeichnung der Daten zu ermöglichen und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung zu ermöglichen.
- Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
- Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
- Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
- TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
- Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
- TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
- Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900 HT Fast Real-Time PCR-Systemen validiert, wobei standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Cycling-Bedingungen und 20 μl-Reaktion verwendet wurden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Format | 96-Well Platte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Reinigungsverfahren | Standard |
| Menge | 1 standard plate |
| Forschungskategorie | Angiogenese, Onkologie |
| Mehr anzeigen |