Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Human A 96-Well-Platten, Standard
Die Applied Biosystems TaqMan Advanced miRNA Human A 96-Well Platten, Standard, bieten den Komfort von vorgefüllten TaqMan Advanced miRNA-Assays in einem 96-Well Standard-Plattenformat.
Marke: Applied Biosystems™ A31811
Beschreibung
Dieses Produkt enthält einen Satz von 4 Platten für die Profilierung von bis zu 376 einzigartigen miRNAs und umfasst endogene und exogene miRNA-Kontrollen zur Normalisierung von Datenergebnissen.
Zu den Merkmalen der TaqMan Advanced miRNA Human A 96-Well-Platten gehören:
- Reproduzierbarkeit—Die vorgefüllten Assays wurden entwickelt, um Pipettierfehler und experimentelle Variabilität zu minimieren
- Probeneinsparung—Erfordert nur 2 μl gereinigtes Plasma/Serum oder 1–10 ng der Gesamt-RNA pro Probe
- Aktualisierter Inhalt—Inhalt des Assays für miRbase V.21 aktualisiert
- Anwenderfreundlich—Fügen Sie einfach eine Mischung aus verdünntem miR-Amp und Mastermix hinzu und führen Sie die qPCR aus. Es ist kein zusätzliches Pipettieren erforderlich
- Goldstandard TaqMan qPCR Chemie—TaqMan Advanced miRNA Assays bauen auf dem branchenweit führenden Thermo Fisher Scientific Bioinformatik Assay Design Pipeline- und Validierungssystem auf und tragen auch innerhalb eng verwandter miRNA-Familien zur Gewährleistung einer hohen Spezifität und minimalen Kreuzreaktivität bei.
TaqMan Advanced miRNA Platten setzen die Verwendung des TaqMan Advanced cDNA Synthesis Kits voraus, das die universelle chemische Reaktion zur reversen Transkription (RT) nutzt, um cDNA-Matrizen herzustellen, die mit TaqMan Advanced miRNA Assays für den Nachweis und die Quantifizierung reifer menschlicher miRNA in biologischen Proben verwendet werden können.
Diese Platten sind nicht kompatibel mit dem TaqMan microRNA cDNA Synthesis Kit der ersten Generation, das eine miRNA-spezifische Reverse-Transkription-Chemie verwendet.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
96-Well Platte | |
2-Schritt-RT-qPCR | |
7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System | |
Fortschrittliche miRNA Human 96-Well-Platte | |
Raumtemperatur | |
Flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe, Zellen, FFPE & feste Proben, Blut |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Standard | |
TaqMan™ | |
4 plates | |
Microarray-Analyse | |
2 μl |