Learn More
MP Biomedicals™ Taq Polymerase-Großpackung
Artikelnummer. p-8015249 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 250 E
1000U
250U
3 x 250 U
5 x 1000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
250 Einheiten
750 Einheiten
Artikelnummer. 11467010
Marke: MP Biomedicals™ 11EPTQA025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Life Science-Anwendungen
  • Bereit für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Beschreibung Taq Polymerase-Großpackung
Menge 250U
Enthält Taq DNA-Polymerase, 10x Standardpuffer mit Mg, 10x Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2
Nur für Forschungszwecke