Learn More
MP Biomedicals™ Taq DNA-Polymerase (5U/μl)
Enthält Direct Loading Buffer zum Laden der Probe auf Agarose-Gel nach der Amplifikation
Marke:  MP Biomedicals™ 11EPTQL100
598.80 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11450526
  • 652.00 € / 1000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Taq DNA Polymerase, 5X Direct Loading Puffer mit Mg, 25 mM MgCl2
Beschreibung
Beschreibung
Taq-Polymerase katalysiert die oligonukleotide Primer-gesteuerte, von DNA-Templates abhängige Einbindung von dNTPs in DNA-Komplementärstränge. Sie zeigt sowohl 5' bis 3' Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten. Der im Lieferumfang enthaltene 5X Direktladepuffer enthält ein Densifiziermittel und einen rot-violetten Farbstoff, mit dem die Migration der Probe während der Elektrophorese verfolgt werden kann.
Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C
Standard-PCR, RT-PCR, Sequenzierung, Markierung von Nukleinsäuren
Taq DNA-Polymerase, 5 x Direct Loading Puffer mit Mg, 25 mM MgCl2
1000U
5 U/μl