Learn More
MP Biomedicals™ Taq DNA-Polymerase
Eine thermostabile DNA-Polymerase, die für PCR, RT-PCR, DNA-Sequenzierung und DNA-Markierung verwendet wird.
190.00 € - 1335.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
---|---|
Beschreibung | Taq DNA-Polymerase |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, RT-PCR, Sequenzierung, Markierung von Nukleinsäuren |
Konzentration | 5 U/μl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11487020
|
MP Biomedicals™
11EPTQD025 |
250U |
190.00 €
250 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11407030
|
MP Biomedicals™
11EPTQD925 |
10 x 250 E |
1335.00 €
2500 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Taq Polymerase katalysiert die oligonukleotide Primer-gesteuerte, von DNA-Templates abhängige Einbindung von dNTPs in DNA-Komplementärstränge. Sie zeigt sowohl 5' bis 3' Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten.
Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74°C.
Taq Polymerase katalysiert die oligonukleotide Primer-gesteuerte, von DNA-Templates abhängige Einbindung von dNTPs in DNA-Komplementärstränge. Sie zeigt sowohl 5‘' bis 3' Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten.Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74 °C.
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C | |
Flüssig | |
5 U/μl |
Taq DNA-Polymerase | |
Standard-PCR, RT-PCR, Sequenzierung, Markierung von Nukleinsäuren |