Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+ %, für Biochemie
32.96 € - 74.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS 29915-38-6
Summenformel C7H17NO6S
Molekulargewicht (g/mol) 243.27
MDL-Nummer MFCD00007538
InChI-Schlüssel YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 121591
IUPAC-Name 3-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}propane-1-sulfonic acid
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10716623
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
327800250
25 g Glasflasche
32.96 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10317901
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
327801000
100 g Glasflasche
74.97 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
29915-38-6
243.27
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
121591
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
C7H17NO6S
MFCD00007538
3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
3-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}propane-1-sulfonic acid
Spezifikation
(0.1 M aq. soln.)
(0.1M aq. soln.)
240.0°C
5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
>110°C
Echt
(HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
15, 9191
Solubility in water: ca 121.6g/L (20°C).
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
243.27
243.27
Biochemie
TAPS
29915-38-6
Weiß
Pulver
99+%
C7H17NO6S
MFCD00007538
3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
3-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}propane-1-sulfonic acid
121591
≥99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • TAPS