Learn More
Witeg™ Hahn für Flaschen
Sorgt für ein effizientes Herausströmen von Flüssigkeiten aus Flaschen.
Marke:  Witeg™ 0 248 006
Artikelnummer. 15966032
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Konus ST 24/29
  • Stecker ST 21.5
  • Bohrung 6.3 mm
Spezifikation
Spezifikation
Flaschen mit Konus ST24/29
Konus