Learn More
Tantaldraht, 0.7 mm (0.03 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tantalum wire |
Namenshinweis | 0.7mm (0.03 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 10 m |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈6.4g/m |
Form | Draht |