Learn More
Tantaldraht, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358608
Tantaldraht, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358608
10 m
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Artikelnummer. 11358608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040674.G6
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 0.033 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver wire
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis, Nb 50ppm)
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP06E007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number040674.G1,040674.G6,040674.G5
ChargennummerK07X038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040674.G1,040674.G6,040674.G5
ChargennummerF15U022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040674.G1,040674.G6,040674.G5
ChargennummerA29W019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040674.G1,040674.G6,040674.G5
ChargennummerP06E007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040674.G1,040674.G6,040674.G5
Name des Produkts
Tantaldraht, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >