Learn More
Tantal(V) Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol/Hexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349227
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16761-83-4
Summenformel C15H40O5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 481.428
MDL-Nummer MFCD00145347
InChI-Schlüssel KWUQLGUXYUKOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propan-2-olate,tantalum 5+
PubChem CID 131874823
IUPAC-Name Propan-2-ol; Tantal
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) isopropoxide
Geruch Petrol-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ta[OCH(CH3)2]5
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 476.39
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % w/v in Isopropanol/Hexan
Physikalische Form Flüssigkeit