Learn More
Tantal-tris(Diethylamido)-tert.-Butylimid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365707
Tantal-tris(Diethylamido)-tert.-Butylimid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365707
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11365707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043419.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorläufer für TaN
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide is used as a precursor for tantalum nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169896-41-7
Summenformel C15H39N4Ta
Molekulargewicht (g/mol) 456.45
MDL-Nummer MFCD02684506
InChI-Schlüssel NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
PubChem CID 4100858
IUPAC-Name Tert-Butyliminotantal; Diethylazanid
SMILES CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Farbe Gelb
Siedepunkt 90°C (0.1 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Verpackung Ampulle
Menge 5 g
UN-Nummer UN3129
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 468.48
Reinheit (%) 99.99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Tantal-tris(Diethylamido)-tert.-Butylimid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >