Learn More
Tantalstab, 2.8 mm (0.11 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tantalum |
Farbe | Grau bis silberfarben |
Aussehen | Gray to silver rod |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 25 cm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Stange, 2.8 mm (0.11 Zoll) Durchmesser |