Learn More
Tantalpulver, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 15485935
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15485935
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010345.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Menge 25 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.97% (Metals basis, Nb 50ppm)
Form Pulver