Learn More
Tantalpulver, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tantalum |
Farbe | Schwarz bis grau |
Aussehen | Gray to black powder |
Prozentgehaltsbereich | 99.97% (Metals basis, Nb 50ppm) |
Menge | 500 g |
Netzgröße | -325 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Name des Produkts
Tantalpulver, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur