Learn More
Tantal-Gaze, 50 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.076 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tantalum gauze |
Namenshinweis | Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire |
Menge | 75 x 75 mm |
Netzgröße | 50 Mesh |
Form | Drahtgewebe |