Learn More
Tantalfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335779
Tantalfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335779
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11335779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010356.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. 10.4 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Aussehen Gray to silver foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK25U004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010356.FI,010356.FF,010356.GH
ChargennummerL01P24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010356.FI,010356.FF,010356.GH
ChargennummerX02F016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010356.FI,010356.FF,010356.GH
ChargennummerW11E018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010356.FI,010356.FF,010356.GH
ChargennummerI18S009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010356.FI,010356.FF,010356.GH
Name des Produkts
Tantalfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >