Learn More
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 150 mm
150 x 500 mm
150 x 2000 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tantalum foil |
Namenshinweis | 0.025mm (0.001 in.) thick, hard |
Dichte | ≈6.3g/100x150mm |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 150 x 2000 mm |
Reinheit (%) | 99.95% |
Geruch | Geruchsneutral |