Learn More
Gerbsäure, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651540 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15651540
Marke: Honeywell-Fluka 16201100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von USP, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1401-55-4
Summenformel C76H52O46
Molekulargewicht (g/mol) 1701.206
MDL-Nummer MFCD00066397
InChI-Schlüssel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym Gerbstoffe, Gallotanninsäure, Quebracho-Extrakt, Tanninsäure, Gerbsäure USP:JAN, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gerbsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von USP
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 8186396
Löslichkeitsinformationen Löslich in Aceton, Alkohol, Wasser 1 gm/0.35 ml, Glycerin 1 gm/1 ml (warm). Unlöslich in Kohlenstoffdisulfid, Chloroform, Diethylether, Kohlenstofftetrachlorid, Petrolether, Benzol, Hexan. Leicht löslich in Aldehyd.
Formelmasse 1701.2 mol
Güte puriss.
Menge 100 g
Flammpunkt 199 °C (390.2 °F)
Zündpunkt 980 °F
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Glührückstand ≤0.1 % (als SO4)