Learn More
Gerbsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702441
Click to view available options
Menge:
5g
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1401-55-4
Summenformel C76H52O46
Molekulargewicht (g/mol) 1701.206
MDL-Nummer MFCD00066397
InChI-Schlüssel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tannic acid
Schmelzpunkt 218,0 °C
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich 95%
Merck Index 15, 9184
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:250 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Glycerin, Ethanol und Aceton; praktisch unlöslich in Benzol, CHCl3, Diethyl, Äther, Petrolether, CS2, ccl4, Hexan; leicht löslich in wasserfreiem Ethanol.
Formelmasse 1701.23
Reinheit (%) 95%
Dichte 198g/mL
Menge 1kg
Flammpunkt 198 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 12,0%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Perlen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.