Learn More
Corning™ Tank Liners
Geeignet für standardisierte zylindrische Tanks, die von Nalge™/Nunc™ und anderen Marken hergestellt wurden
Marke:  Corning™ 91-300-60
Artikelnummer. 17801965
  • 516.33 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Made from low-density polyethylene (LDPE)
  • Eliminate costs associated with cleaning and validation of tanks
  • Decrease labor costs and increase turnaround time
  • Eliminate risks associated with cross contamination
  • Help extend life of reuseable tanks, resulting in reduced capital expenditures
  • Gamma irradiated, individually packaged
  • Choice of gusseted and non-gusseted available
  • Available in many sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tankauskleidung ohne Zwickel
560 L
LDPE