Learn More
Corning™ Tankauskleidung
Artikelnummer. p-4668285 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 l
Durchmesser (metrisch):
55,88 cm
57,15 cm
Produkttyp:
Tankauskleidung mit Zwickel
Tankauskleidung ohne Zwickel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17203594
Marke: Corning™ 9130030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Designed to fit standardized cylindrical tanks manufactured by Nalge™/Nunc™ and other brands
  • Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Eliminieren Sie Kosten im Zusammenhang mit der Reinigung und Validierung von Tanks
  • Senken Sie die Arbeitskosten und erhöhen Sie die Bearbeitungszeit
  • Vermeiden Sie Risiken im Zusammenhang mit einer Kreuzkontamination
  • Verlängern Sie die Lebensdauer von wiederverwendbaren Tanks, was zu geringeren Investitionsausgaben führt
  • Gammabestrahlt, einzeln verpackt
  • Wahlweise mit und ohne Zwickel erhältlich
  • In vielen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 l
Material LDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0528 gal.
Tiefe (angloamerikanisch) 36 in.
Tiefe (metrisch) 91,44 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 22,5 in.
Durchmesser (metrisch) 57,15 cm
Form Zylindrisch
Größe 22,5 in. x 36 in. (57,2 cm x 91,4 cm)
Produkttyp Tankauskleidung ohne Zwickel